Få mere at vide
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, 99%, ekstra rent
Artikelnummer. 10705974 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10705974 25 g Glasflaske 25g
10794154 5 g Glasflaske 5g
10238463 100 g Glasflaske 100g
10218993 500 g Glasflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10705974 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 394200250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00 DKK
    296.27 DKK / 25g
    Spare 9.73 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 32503-27-8 | C16H37NO4S | 339,54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32503-27-8
Molekylær formel C16H37NO4S
Molekylvægt (g/mol) 339.54
MDL nummer MFCD00011637
InChI nøgle SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
PubChem CID 94433
IUPAC navn hydrogensulfat;tetrabutylazanium
SMIL OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Navn note Extra Pure
Smeltepunkt 168,0 °C til 172,0 °C
Farve Brun-gul til farveløs
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NHSO4
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation (10% i vand) Næsten klart farveløst
Formel vægt 339.53
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Løsning