Få mere at vide
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, 98%
Artikelnummer. 10503921 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10503921 250 g Plastflaske 250g
10593911 25 g Plastflaske 25g
10743551 100 g Plastflaske 100g
10397820 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10503921 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 168382500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1965.00 DKK
    1835.85 DKK / 250g
    Spare 129.15 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 32503-27-8 | C16H37NO4S | 339,54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32503-27-8
Molekylær formel C16H37NO4S
Molekylvægt (g/mol) 339.54
MDL nummer MFCD00011637
InChI nøgle SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
PubChem CID 94433
IUPAC navn hydrogensulfat;tetrabutylazanium
SMIL OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Navn note 98%
Smeltepunkt 168,0 °C til 172,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NHSO4
Mængde 250 g
Fieser 06,565; 07,354; 13,94
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: >50%.
Formel vægt 339.53
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller stykker
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.