Få mere at vide
Tetrabutylammoniumhexafluorfosfat, TRC
Artikelnummer. 30452559
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452559 10 g
30450480 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30452559 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT31065810G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3109-63-5
Molekylær formel C16H36F6NP
Molekylvægt (g/mol) 387.43
IUPAC navn tetrabutylazanium; hexafluorfosfat
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C16H36N.F6P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
Formel vægt 387.249