Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabutylammonium fluoride trihydrate |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 58 °C til 60 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | [CH3(CH2)3]4NF·3H2O |
| Mængde | 50 g |
| Fieser | 04,477; 05,645; 07,353; 08,467; 09,444; 10,378; 11,499; 12,458; 14,293; 15,168; 17,321 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tetrabutylammonium fluoride trihydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.