Få mere at vide
Tetrabutylammonium fluoride, 75% solution in water
Artikelnummer. 15234904 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15234904 25 g Glasflaske 25g
15244904 100 g Glasflaske 100g
15254904 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15234904 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451800250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 429-41-4 | C16H36FN | 261.47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 429-41-4
Molekylær formel C16H36FN
Molekylvægt (g/mol) 261.47
MDL nummer MFCD00011747
InChI nøgle FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
PubChem CID 2724141
ChEBI CHEBI:51990
SMIL [F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium fluoride
Tæthed 0.9530g/mL
Emballage Glasflaske
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NF
Mængde 25 g
Merck Index 15,9332
Specifik vægtfylde 0.953
IUPAC navn tetrabutylazanium;fluorid
Formel vægt 261.46
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 75% in aqueous solution
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium fluoride, 75% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.