Få mere at vide
Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF, containing ca. 5% water
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 ml
100 ml
500 ml
2,5 l
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
5ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabutylammonium fluoride |
| Navn note | 1M Solution in THF, Containing ca 5% Water |
| CAS | 429-41-4, 109-99-9, 7732-18-5 |
| Molekylær formel | C16H36FN |
| Lineær formel | [CH3(CH2)3]4NF |
| MDL nummer | MFCD00011747 |
| Fieser | 04,477; 05,645; 07,353; 08,467; 09,444; 10,378; 11,499; 12,458; 14,293; 15,168; 17,363 |
| Tæthed | 0.8870g/mL |
| Synonym | tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1 |
| InChI nøgle | FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF, containing ca. 5% water
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.