Få mere at vide
Tetrabutylammoniumfluorid, 1M-opløsning i THF, indeholdende ca. 5% vand
Artikelnummer. 10676402 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 ml
100 ml
500 ml
2,5 l
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10676402 100 ml 100ml
10378480 5 ml 5ml
10686402 500 ml 500ml
11905451 2,5 l 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10676402 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 201951000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00 DKK
    973.65 DKK / 100ml
    Spare 191.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 429-41-4 | C16H36FN | 261,47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium fluoride
Navn note 1M opløsning i THF, der indeholder ca. 5% vand
CAS 429-41-4, 109-99-9, 7732-18-5
Tæthed 0.8870g/mL
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.887
Molekylær formel C16H36FN
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NF
MDL nummer MFCD00011747
Mængde 100 ml
Flammepunkt −17 °C
Fieser 04,477; 05,645; 07,353; 08,467; 09,444; 10,378; 11,499; 12,458; 14,293; 15,168; 17,363
Synonym tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
InChI nøgle FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
SMIL [F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC navn tetrabutylazanium;fluorid
Molekylvægt (g/mol) 261.47
PubChem CID 2724141
ChEBI CHEBI:51990
Formel vægt 261.46
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF, containing ca. 5% water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.