Få mere at vide
Tetrabutylammoniumfluorid (1,0 m i THF), TRC
Artikelnummer. 30413142
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
30413142 10 mL
1 options
Artikelnummer. 30413142 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29123510ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium Fluoride
CAS 429-41-4
Molekylær formel C16H36FN
Mængde 10 mL
Synonym Tetrabutylammonium Fluoride, TBAF, N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Fluoride
InChI formel InChI=1S/C16H36N.FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[F-]
IUPAC navn tetrabutylazanium; Fluorid
Molekylvægt (g/mol) 261.46
Formel vægt 261.2832
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1 M