missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tetrabutylammonium Diphenylphosphinate, TRC

Artikelnummer. 30419258
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419258 25 g
30425815 10 g
30428147 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30419258 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29125525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 208337-00-2
Molekylær formel C28H46NO2P
Molekylvægt (g/mol) 459.64
Synonym N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Diphenylphosphinate, Diphenylphosphinic Acid Ion(1-) N,N,N-Tributyl-1-butanaminium
IUPAC navn diphenylphosphinate;tetrabutylazanium
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]P(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium Diphenylphosphinate
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C16H36N.C12H11O2P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h5-16H2,1-4H3;1-10H,(H,13,14)/q+1;/p-1
Formel vægt 459.3266
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.