Få mere at vide
Tetrabutylammonium Difluortriphenylsilikat, TRC
Artikelnummer. 30412481
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412481 25 g
30411286 5 g
30420578 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30412481 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29124025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 163931-61-1
Molekylær formel C18 H15 F2 Si . C16 H36 N
Molekylvægt (g/mol) 539.858
Synonym N,N,N-Tributyl-1-butanaminium (TB-5-11)-Difluorotriphenylsilicate(1-), TBAT, Tetrabutylammonium Triphenyldifluorosilicate, Tetrabutylammonium Triphenylsilyl Difluoride, Tetrabutylammonium(1+) Difluorotriphenylsilicate(1-)
IUPAC navn difluor(triphenyl)silanuid; Tetrabutylazanium
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.F[Si-](F)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium Difluorotriphenylsilicate
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C18H15F2Si.C16H36N/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h1-15H;5-16H2,1-4H3/q-1;+1
Formel vægt 539.376