Få mere at vide
Tetrabutylammonium Difluorotriphenylsilicate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabutylammonium Difluorotriphenylsilicate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15F2Si.C16H36N/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h1-15H;5-16H2,1-4H3/q-1;+1 |
| Formel vægt | 539.376 |