Få mere at vide
Tetrabutylammoniumdifluortriphenylstannat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10502471 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10502471 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10502471 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 302590010
 Begrænset vare
På lager
CX-bindingsdannelsesreagens, faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium difluorotriphenyl stannate
Navn note 95%
CAS 139353-88-1
Smeltepunkt 187 °C til 193 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C34H51F2NSn
MDL nummer MFCD00192465
Mængde 1 g
Synonym tetrabutylammonium difluorotriphenylstannate, tetrabutylammonium difluorotriphenylstannate iv, tetrabutylammonium difluorotriphenyltin, tetrabutylammonium triphenyldifluorotin, tetrabutylammoniumdifluorotriphenylstannate, tetrabutylam-monium triphenyldifluorostannate, tetrabutylammonium difluorotriphenyl stannate, tetra-n-butylammonium difluorotriphenylstannate, difluorotriphenylstannanuide; tetrabutylammonium, difluoro triphenyl stannanuide; tetrabutylammonium
InChI nøgle ODMXVCNGZGLSRS-UHFFFAOYSA-L
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.C1=CC=C(C=C1)[Sn-](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)(F)F
IUPAC navn difluor(triphenyl)stannanuid;tetrabutylazanium
Molekylvægt (g/mol) 630.48
PubChem CID 2733194
Formel vægt 630.48
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver