missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tetrabutylammonium Dibromochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabutylammonium Dibromochloride |
| CAS | 64531-21-1 |
| Molekylær formel | C16H36Br2ClN |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','bromochlorobromate(1-) (9CI), Bromate(1-)','bromochloro-','N,N,N-tributyl-1-butanaminium (9CI), N,N,N,N-Tetrabutylammonium dibromochloride, Tetrabutylammonium dibromochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H36N.Br2Cl/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2-3/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1 |
| SMIL | CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.Br[Br-]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 437.72 |
| Formel vægt | 435.0903 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?