missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tetrabutylammonium Dibromochloride, TRC

Artikelnummer. 30453768
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453768 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30453768 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT310783250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium Dibromochloride
CAS 64531-21-1
Molekylær formel C16H36Br2ClN
Mængde 250 mg
Synonym 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','bromochlorobromate(1-) (9CI), Bromate(1-)','bromochloro-','N,N,N-tributyl-1-butanaminium (9CI), N,N,N,N-Tetrabutylammonium dibromochloride, Tetrabutylammonium dibromochloride
InChI formel InChI=1S/C16H36N.Br2Cl/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2-3/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.Br[Br-]Cl
Molekylvægt (g/mol) 437.72
Formel vægt 435.0903
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.