Få mere at vide
Tetrabutylammoniumcyanid, TRC
Artikelnummer. 30416924
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30416924 1 g
1 options
Artikelnummer. 30416924 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2044901G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium cyanide
CAS 10442-39-4
Molekylær formel C16H36N • CN
Mængde 1 g
Synonym Tetrabutyl Ammonium Cyanide
InChI formel InChI=1S/C16H36N.CN/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[C-]#N
IUPAC navn Tetrabutylammoniumcyanid
Molekylvægt (g/mol) 268.48
Formel vægt 268.28