Få mere at vide
Tetrabutylammoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30428426
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30428426 25 g
1 options
Artikelnummer. 30428426 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29122525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium Chloride
CAS 1112-67-0
Molekylær formel C16H36ClN
Mængde 25 g
Synonym N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Chloride, TBAC, TBAC 100, Tetra-n-butylammonium Chloride
InChI formel InChI=1S/C16H36N.ClH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC navn tetrabutylazanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 277.92
Formel vægt 277.2536