Få mere at vide
Tetrabutylammonium chloride hydrate, 96%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Phase transfer catalyst
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabutylammonium chloride hydrate |
| Smeltepunkt | 37.0°C to 39.0°C |
| Farve | White |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 95% min. (On dried substance) (Argentometry) |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 295.94 |
| Procent renhed | 96% |
| Fysisk form | Low Melting Solid |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Tetrabutylammonium chloride hydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.