Få mere at vide
Tetrabutylammonium chloride hydrate, 96%
Artikelnummer. 10704092 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10704092 5 g Glasflaske 5g
10714092 25 g Glass bottle 25g
15189293 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10704092 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432060050
Request Bulk or Custom Format
Faseoverførselskatalysator
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37451-68-6
Molekylær formel C16H36ClN
Molekylvægt (g/mol) 277.92
MDL nummer MFCD00011635
InChI nøgle NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium chloride hydrate, tetrabutyl ammonium chloride hydrate, tetrabutylammonium chloride monohydrate, tetra-n-butylammonium chloride hydrate, tetrabutylammoniumchlorideh2o, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, monohydrate, tbac hydrate, bu4ncl.h2o, n-bu4ncl.h2o, ksc222g0b
PubChem CID 16212273
IUPAC navn tetrabutylazanium;chlorid;hydrat
SMIL [Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium chloride hydrate
Smeltepunkt 37.0°C to 39.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (On dried substance) (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 295.94
Procent renhed 96%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium chloride hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.