Få mere at vide
Tetrabutylammoniumchlorid, 95%, Tech indeholder også bromid
Artikelnummer. 10792924 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10792924 500 g Glasflaske 500g
10532391 5 g Glasflaske 5g
10624852 25 g Glasflaske 25g
10614662 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10792924 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174125000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7190.00 DKK
    6977.72 DKK / 500g
    Spare 212.28 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
CAS: 1112-67-0 | C16H36ClN | 277,92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1112-67-0
Molekylær formel C16H36ClN
Molekylvægt (g/mol) 277.92
MDL nummer MFCD00011635
InChI nøgle NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium chloride, tetrabutyl ammonium chloride, tetra-n-butylammonium chloride, tbac, tetrabutylazanium chloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, tetrabutylammoniumchloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride 1:1, n,n,n-tributyl-1-butanaminium chloride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium chloride
PubChem CID 70681
ChEBI CHEBI:51988
IUPAC navn tetrabutylazanium;chlorid
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium chloride
Navn note Indeholder også bromid
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (på tørt stof) (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NCl
Mængde 500 g
Beilstein 04, III, 292
Fieser 06,565; 07,353; 17,363
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 277.92
Procent renhed 95%
Grad Teknisk
Fysisk form Krystallinsk fast stof