Learn More
Tetrabutylammoniumchlorid, 95%, Tech indeholder også bromid
Product Code. 10614662 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10614662 100 g Glasflaske 100g
10532391 5 g Glasflaske 5g
10624852 25 g Glasflaske 25g
10792924 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Product Code. 10614662 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 174121000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1745.00 DKK
    1523.65 DKK / 100g
    Spare 221.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Add to basket
CAS: 1112-67-0 | C16H36ClN | 277,92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1112-67-0
Molekylær formel C16H36ClN
Molekylvægt (g/mol) 277.92
MDL nummer MFCD00011635
InChI nøgle NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium chloride, tetrabutyl ammonium chloride, tetra-n-butylammonium chloride, tbac, tetrabutylazanium chloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, tetrabutylammoniumchloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride 1:1, n,n,n-tributyl-1-butanaminium chloride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium chloride
PubChem CID 70681
ChEBI CHEBI:51988
IUPAC navn tetrabutylazanium;chlorid
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Cl-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium chloride
Navn note Also contains bromide
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (on dry substance) (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NCl
Mængde 100 g
Beilstein 04, III, 292
Fieser 06,565; 07,353; 17,363
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 277.92
Procent renhed 95%
Grad Teknisk
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrabutylammonium chloride (contains also bromide)
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrabutylammonium chloride