Få mere at vide
Tetrabutylammoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30424518
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30424518 250 g
1 options
Artikelnummer. 30424518 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT291315250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium Bromide
CAS 1643-19-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C16 H36 N . Br
Mængde 250 g
Synonym 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','bromide (1:1), 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','bromide (9CI), Ammonium','tetrabutyl-','bromide (8CI), Tetrabutylammonium bromide (6CI,7CI), AP 6G, Actiron 43-65, Aliquat 100, Mastermix MB 4988, TBAB, TBAB 50A, Tetra-n-butylammonium bromide
InChI formel InChI=1S/C16H36N.BrH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC navn tetrabutylazanium; Bromid
Molekylvægt (g/mol) 322.37
Formel vægt 321.2031
Procent renhed >95