Få mere at vide
Tetrabutylammoniumbromid, 99+%
Artikelnummer. 10327940 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10327940 100 g Glasflaske 100g
10646202 25 g Glasflaske 25g
10586783 50 g Glasflaske 50g
10266000 500 g Glasflaske 500g
11345932 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10327940 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 185681000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.00 DKK
    555.65 DKK / 100g
    Spare 84.35 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1643-19-2 | C16H36BrN | 322,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1643-19-2
Molekylær formel C16H36BrN
Molekylvægt (g/mol) 322.36
MDL nummer MFCD00011633
InChI nøgle JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98r
PubChem CID 74236
ChEBI CHEBI:51993
IUPAC navn tetrabutylazanium;bromid
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium bromide
Navn note 99+%
Smeltepunkt 100.0°C to 104.0°C
Farve Creme til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NBr
Mængde 100 g
Fieser 04,477; 05,644; 07,353; 17,363
Opløselighedsinformation Solubility in water: 600g/L (20°C).
Formel vægt 322.36
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.