Få mere at vide
Tetrabutylammonium bromide, 99+%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabutylammonium bromide |
| Navn note | 99+% |
| Smeltepunkt | 100.0°C to 104.0°C |
| Farve | Creme til hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Argentometry) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | [CH3(CH2)3]4NBr |
| Mængde | 500 g |
| Fieser | 04,477; 05,644; 07,353; 17,363 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Tetrabutylammonium bromide
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.