Få mere at vide
Tetrabutylammoniumborhydrid, TRC
Artikelnummer. 30424517
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424517 25 g
30419814 5 g
30409459 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30424517 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT28923525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33725-74-5
Molekylær formel C16H40BN
Molekylvægt (g/mol) 257.3
Synonym tetrahydro-Borate(1-) N,N,N-tributyl-1-butanaminium, Tetrabutylammonium Borohydride, Tetrabutylammonium Tetrahydroborate, Tetrabutylammonium tetrahydroborate(1-)
IUPAC navn Boranuide; Tetrabutylazanium
SMIL [BH4-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium Borohydride
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C16H36N.BH4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H4/q+1;-1
Formel vægt 257.3254