Få mere at vide
Tetrabutylammoniumborhydrid, 98%
Artikelnummer. 10593571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10593571 50 g Glasflaske 50g
10792251 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10593571 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 212900500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Add to basket
CAS: 33725-74-5 | C16H40BN | 257,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 33725-74-5
Molekylær formel C16H40BN
Molekylvægt (g/mol) 257.31
MDL nummer MFCD00012035
InChI nøgle GMBOFJFPOCGSOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutylammonium borohydride, tetra-n-butylammonium borohydride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium tetrahydroborate, boron 1-; tetrabutylazanium, boron 1-; tetrabutylammonium
PubChem CID 9881569
IUPAC navn bor(1-);tetrabutylazanium
SMIL [BH4-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium borohydride
Navn note 98%
Smeltepunkt 126,0 °C til 131,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NBH4
Mængde 50 g
Fieser 07,352; 10,378; 11,499
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: opløselige i aprotisk opløsningsmiddel
Formel vægt 257.3
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller stykker
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrabutylammonium borohydride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
Precautionary Statement
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.