Få mere at vide
Tetrabutylammoniumazid, TRC
Artikelnummer. 30450779
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30450779 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30450779 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT310835500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium Azide
CAS 993-22-6
Molekylær formel C16H36N4
Mængde 500 mg
Synonym 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','azide (1:1) (ACI), 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','azide (9CI), Ammonium','tetrabutyl-','azide (8CI), Tetrabutylammonium azide (6CI','7CI), Tetra-n-butylammonium azide, Tetrabutylammonium nitride
InChI formel InChI=1S/C16H36N.N3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-3-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[N-]=[N+]=[N-]
IUPAC navn tetrabutylazanium; Azide
Molekylvægt (g/mol) 284.48
Formel vægt 284.294