Få mere at vide
Tetrabutylammoniumacetat, TRC
Artikelnummer. 30450257
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30450257 100 g
1 options
Artikelnummer. 30450257 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT310665100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium Acetate
CAS 10534-59-5
Molekylær formel C16H36N . x(C2H4O2)
Mængde 100 g
Synonym Tetrabutylammonium Acetate, N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Acetate, Tetra-n-butylammonium Acetate
InChI formel InChI=1S/C16H36N.C2H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2(3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CC(=O)[O-]
IUPAC navn tetrabutylazanium; Acetat
Molekylvægt (g/mol) 301.5
Formel vægt 301.2981