Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabutyl orthosilicate |
| Navn note | 95% |
| CAS | 4766-57-8 |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 0.8990g/mL |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Glass bottle |
| Molekylær formel | C16H36O4Si |
| Lineær formel | Si(OC4H9)4 |
| Vis mere |