Få mere at vide
Tetrabutyl Ammonium Bromide, for HPLC, Certified, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10214500 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10214500 25 g Plastic powder jar 25g
1 options
Artikelnummer. 10214500 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/0476/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 1643-19-2
Smeltepunkt 100°C
Farve Cream
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C16H36BrN
MDL nummer 11633
Mængde 25 g
Synonym tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98r
InChI nøgle JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
IUPAC navn tetrabutylazanium;bromide
Molekylvægt (g/mol) 322.375
PubChem CID 74236
ChEBI CHEBI:51993
Formel vægt 322.36g/mol
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.