Få mere at vide
Tetrabromothiophene, 99%
Artikelnummer. 11459913
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459913 100 g 100g
11439913 5 g 5g
11449913 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459913 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13009.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3958-03-0 | C4Br4S | 399.72 g/mol
Tetrabromthiophen, har brede anvendelser i organisk elektronik og fotonik. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetrabromthiophen, har brede anvendelser i organisk elektronik og fotonik. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke baser, stærke oxidationsmidler. Stabil under normale temperaturer og tryk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3958-03-0
Molekylær formel C4Br4S
Molekylvægt (g/mol) 399.72
MDL nummer MFCD00005419
InChI nøgle AVPWUAFYDNQGNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabromothiophene, perbromothiophene, thiophene, tetrabromo, tetrabromthiophen, 2,3,4,5-tetrabromo-thiophene, pubchem7661, acmc-1ae1j, 2,4,5-tetrabromothiophene, ksc491i3p, 2,3,4,5-tetrabromothiophen
PubChem CID 77565
IUPAC navn 2,3,4,5-tetrabromthiophen
SMIL C1(=C(SC(=C1Br)Br)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabromothiophene
Smeltepunkt 113°C to 117°C
Kogepunkt 324°C to 327°C
Lugt Odorless
Mængde 100 g
Beilstein 383664
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Formel vægt 399.72
Procent renhed 99%