Få mere at vide
Tetrabromothiophene, 99+%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10021620 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
:
25g; Glass bottle
Artikelnummer.
10021620 25g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10021620 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 137960250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabromothiophene
Navn note 99+%
CAS 3958-03-0
Smeltepunkt 112.0°C to 116.0°C
Farve Brown to Cream
Kogepunkt 326.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C4Br4S
MDL nummer MFCD00005419
Mængde 25 g
Beilstein 17, 34
Synonym tetrabromothiophene, perbromothiophene, thiophene, tetrabromo, tetrabromthiophen, 2,3,4,5-tetrabromo-thiophene, pubchem7661, acmc-1ae1j, 2,4,5-tetrabromothiophene, ksc491i3p, 2,3,4,5-tetrabromothiophen
InChI nøgle AVPWUAFYDNQGNZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1(=C(SC(=C1Br)Br)Br)Br
IUPAC navn 2,3,4,5-tetrabromothiophene
Molekylvægt (g/mol) 399.72
PubChem CID 77565
Formel vægt 399.71
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabromothiophene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.