Få mere at vide
Tetrabromophthalsyreanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30427698
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427698 5 g
30420781 100 g
30410762 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30427698 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2911805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 632-79-1
Molekylær formel C8 Br4 O3
Molekylvægt (g/mol) 463.6998
Synonym Phthalic anhydride, tetrabromo- (6CI,7CI,8CI), 4,5,6,7-Tetrabromo-1,3-isobenzofurandione, 3,4,5,6-Tetrabromophthalic anhydride, 4,5,6,7-Tetrabromoisobenzofuran-1,3-dione, Bromphthal, FG 4000, FireMaster PHT 4, NSC 4874, PHT 4, RB 49, Saytex RB 49, Tertrabromophthalic anhydride, Tetrabromophthalic acid anhydride, Tetrabromophthalic anhydride
IUPAC navn 4,5,6,7-tetrabrom-2-benzofuran-1,3-dione
SMIL Brc1c(Br)c(Br)c2C(=O)OC(=O)c2c1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabromophthalic anhydride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8Br4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
Formel vægt 459.6581