Få mere at vide
Tetrabromophthalic Anhydride, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 632-79-1 |
| Smeltepunkt | 271°C to 274°C |
| Tæthed | 2.87 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00005919 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | Tetrabromophthalic anhydride, Tetrabromophthalic anhydride |
| Molekylvægt (g/mol) | 463.7 |
| Grad | Research |