Få mere at vide
Tetrabromophthalic Anhydride 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10407150 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
5g; Glass bottle
Artikelnummer.
10407150 5g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10407150 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 137950050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabromophthalic anhydride
Navn note 98%
CAS 632-79-1
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C8Br4O3
MDL nummer MFCD00005919
Mængde 5g
Synonym tetrabromophthalic anhydride, bromphthal, firemaster pht 4, phthalic anhydride, tetrabromo, bromophthal, tetrabromophthalic acid anhydride, firemaster pht4, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrabromo, 4,5,6,7-tetrabromo-1,3-isobenzofurandione, pht 4
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble (hydrolysis to acid). Other solubilities: insoluble in ethanol,, slightly soluble in benzene,, soluble in xylene, acetic acid
InChI nøgle QHWKHLYUUZGSCW-UHFFFAOYSA-N
SMIL C12=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)C(=O)OC2=O
IUPAC navn 4,5,6,7-tetrabromo-2-benzofuran-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 463.701
PubChem CID 12443
Formel vægt 463.7
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabromophthalic anhydride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.