Få mere at vide
Tetrabromophthalsyreanhydrid, 98 %
Artikelnummer. 11430388
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430388 100 g 100g
11440388 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24550.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 632-79-1 | C8Br4O3 | 463,701 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 632-79-1
Molekylær formel C8Br4O3
Molekylvægt (g/mol) 463.701
MDL nummer MFCD00005919
InChI nøgle QHWKHLYUUZGSCW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12443
IUPAC navn 4,5,6,7-tetrabrom-2-benzofuran-1,3-dion
SMIL C12=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)C(=O)OC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabromophthalic anhydride
Smeltepunkt 274°C to 280°C
Tæthed 2.87
Lugt Odorless
Mængde 100 g
Beilstein 18908
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym tetrabromophthalic anhydride, bromphthal, firemaster pht 4, phthalic anhydride, tetrabromo, bromophthal, tetrabromophthalic acid anhydride, firemaster pht4, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrabromo, 4,5,6,7-tetrabromo-1,3-isobenzofurandione, pht 4
Formel vægt 463.7
Procent renhed 98%