Få mere at vide
Tetrabromophthalic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabromophthalic Acid |
| CAS | 13810-83-8 |
| Molekylær formel | C8 H2 Br4 O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic acid','3,4,5,6-tetrabromo- (9CI','ACI), 3,4,5,6-Tetrabromo-1,2-benzenedicarboxylic acid (ACI), Phthalic acid','tetrabromo- (6CI','7CI','8CI), 3,4,5,6-Tetrabromophthalic acid, Perbromophthalic acid, Tetrabromophthalic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H2Br4O4/c9-3-1(7(13)14)2(8(15)16)4(10)6(12)5(3)11/h(H,13,14)(H,15,16) |
| SMIL | OC(=O)c1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1C(=O)O |
| IUPAC navn | 3,4,5,6-tetrabromophthalic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 481.72 |
| Formel vægt | 477.6687 |