Få mere at vide
Tetrabromophenolphthalein Ethyl Ester, Potassium Salt, Indicator Grade
Artikelnummer. 10216200 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10216200 1 g Glasflaske 1g
10081790 5 g Glasflaske 5g
16640832 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10216200 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 151580010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62637-91-6 | C22H13Br4KO4 | 700.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62637-91-6
Molekylær formel C22H13Br4KO4
Molekylvægt (g/mol) 700.06
MDL nummer MFCD00011662
InChI nøgle WCIQBKUTYDIBJC-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23689366
SMIL [K+].CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1)=C1C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabromophenolphthalein ethyl ester, potassium salt
Merck Index 15, 9331
Infrarødt spektrum Authentic
IUPAC navn kalium;2,6-dibrom-4-[(3,5-dibrom-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)-(2-ethoxycarbonylphenyl)methyl]phenolat
Formel vægt 700.05
Grad Ekstra ren
Emballage Glasflaske
Specifik udryddelse 660 min. (600nm, ethanol)
Farve Sort/blå til blå
Mængde 1 g
Fysisk form Krystallinsk pulver eller granulat