Få mere at vide
Tetrabromophenolphthalein ethyl ester, ACS reagent, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11935141 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1 g
Artikelnummer.
11935141 1 g
1 options
Artikelnummer. 11935141 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445890010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabromophenolphthalein ethyl ester
CAS 1176-74-5
Smeltepunkt 208.0°C to 211.0°C
Molekylær formel C22H13Br4KO4
Mængde 1 g
Merck Index 15, 9331
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: negligible.
InChI nøgle WCIQBKUTYDIBJC-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1)=C1C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
IUPAC navn potassium 2,6-dibromo-4-[(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]methyl]benzen-1-olate
Molekylvægt (g/mol) 700.06
Formel vægt 661.96
Grad ACS Reagent