Få mere at vide
Tetrabromophenol Blue, TRC
Artikelnummer. 30134582
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134582 50 mg
30134569 100 mg
30009501 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134582 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29563850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4430-25-5
Molekylær formel C19 H6 Br8 O5 S
Molekylvægt (g/mol) 985.54
Synonym Phenol, 4,4'-(4,5,6,7-tetrabromo-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromo-, S,S-dioxide, Tetrabromophenol blue (6CI), 3H-2,1-Benzoxathiole, phenol deriv., 4,4’-(4,5,6,7-Tetrabromo-1,1-dioxido-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromophenol], NSC 11236
IUPAC navn 2,6-dibrom-4-[4,5,6,7-tetrabrom-3-(3,5-dibrom-4-hydroxyfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMIL Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Tetrabromophenol Blue
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H6Br8O5S/c20-7-1-5(2-8(21)16(7)28)19(6-3-9(22)17(29)10(23)4-6)11-12(24)13(25)14(26)15(27)18(11)33(30,31)32-19/h1-4,28-29H
Formel vægt 977.3403
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.