Få mere at vide
Tetrabromophenol Blue, TRC
Artikelnummer. 30134569
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134569 100 mg
30134582 50 mg
30009501 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134569 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT295638100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4430-25-5
Molekylær formel C19 H6 Br8 O5 S
Molekylvægt (g/mol) 985.54
Synonym Phenol, 4,4'-(4,5,6,7-tetrabromo-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromo-, S,S-dioxide, Tetrabromophenol blue (6CI), 3H-2,1-Benzoxathiole, phenol deriv., 4,4’-(4,5,6,7-Tetrabromo-1,1-dioxido-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromophenol], NSC 11236
IUPAC navn 2,6-dibrom-4-[4,5,6,7-tetrabrom-3-(3,5-dibrom-4-hydroxyfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMIL Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabromophenol Blue
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H6Br8O5S/c20-7-1-5(2-8(21)16(7)28)19(6-3-9(22)17(29)10(23)4-6)11-12(24)13(25)14(26)15(27)18(11)33(30,31)32-19/h1-4,28-29H
Formel vægt 977.3403