Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tetrabromphenol blå
Artikelnummer. 11450651
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450651 25 g 25g
11430651 1 g 1g
11440651 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450651 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B20123.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4430-25-5 | C19H6Br8O5S | 985,544 g/mol
Tetrabromphenol Blue bruges som syre-base-indikator. Det bruges i oxidative såvel som i ikke-oxidative hårfarveformuleringer. Det bruges som et industrielt farvestof, en laboratorieindikator og en biologisk plet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetrabromphenol Blue bruges som syre-base indikator. Det bruges i oxidative såvel som i ikke-oxidative hårfarveformuleringer. Det bruges som et industrielt farvestof, en laboratorieindikator og en biologisk plet.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4430-25-5
Molekylær formel C19H6Br8O5S
Molekylvægt (g/mol) 985.544
MDL nummer MFCD00005876
InChI nøgle QPMIVFWZGPTDPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5,6,3',5',3'',5''-Octabromophenolsulfonphthalein
PubChem CID 78159
IUPAC navn 2,6-dibrom-4-[4,5,6,7-tetrabrom-3-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)C2(C3=C(C(=C(C(=C3Br)Br)Br)Br)S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabromophenol Blue
Smeltepunkt 203 °C til 205 °C (dekomponering)
Beilstein 378438
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Mængde 25 g
Formel vægt 985.55