Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tetrabromphenol blå
Product Code. 11430651
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11430651 1 g 1g
11440651 5 g 5g
11450651 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11430651 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Chemicals missing translation for 'supplierNo' B20123.03
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 4430-25-5 | C19H6Br8O5S | 985,544 g/mol
Tetrabromphenol Blue bruges som syre-base-indikator. Det bruges i oxidative såvel som i ikke-oxidative hårfarveformuleringer. Det bruges som et industrielt farvestof, en laboratorieindikator og en biologisk plet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetrabromphenol Blue bruges som syre-base indikator. Det bruges i oxidative såvel som i ikke-oxidative hårfarveformuleringer. Det bruges som et industrielt farvestof, en laboratorieindikator og en biologisk plet.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4430-25-5
Molekylær formel C19H6Br8O5S
Molekylvægt (g/mol) 985.544
MDL nummer MFCD00005876
InChI nøgle QPMIVFWZGPTDPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5,6,3',5',3'',5''-Octabromophenolsulfonphthalein
PubChem CID 78159
IUPAC navn 2,6-dibrom-4-[4,5,6,7-tetrabrom-3-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)C2(C3=C(C(=C(C(=C3Br)Br)Br)Br)S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tetrabromophenol Blue
Smeltepunkt 203°C to 205°C (decomposition)
Beilstein 378438
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 985.55
Mængde 1 g