Få mere at vide
Tetrabromoethan, TRC
Artikelnummer. 30425987
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30425987 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30425987 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT119525500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,2,2-Tetrabromoethane
CAS 79-27-6
Molekylær formel C2 H2 Br4
Mængde 500 mg
Synonym 1,1,2,2-Tetrabromoethane, Ethane','1,1,2,2-tetrabromo-, 1,1,2,2-Tetrabromoethane, 1,1,2,2-Tetrabromoethylene, Acetylene tetrabromide, Muthmann's liquid, NSC 406889, TBE
InChI formel InChI=1S/C2H2Br4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
SMIL BrC(Br)C(Br)Br
IUPAC navn 1,1,2,2-tetrabromoethan
Molekylvægt (g/mol) 345.65
Formel vægt 341.689