Få mere at vide
Tetrabromocatechol, 96%
Artikelnummer. 11300174
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11300174 5 g 5g
11310174 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11300174 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00690.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 488-47-1 | C6H2Br4O2 | 425.70 g/mol
Tetrabromocatechol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetrabromocatechol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Det er delvist
blandbart med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler, stærke baser. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 488-47-1
Molekylær formel C6H2Br4O2
Molekylvægt (g/mol) 425.70
MDL nummer MFCD00002189
InChI nøgle OAUWOBSDSJNJQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabromocatechol, tetrabromopyrocatechol, pyrocatechol, tetrabromo, 1,2-benzenediol, 3,4,5,6-tetrabromo, 3,4,5,6-tetrabromocatechol, unii-n642cph23m, 1, 3,4,5,6-tetrabromo, 4-06-00-05624 beilstein handbook reference
PubChem CID 61127
IUPAC navn 3,4,5,6-tetrabrombenzen-1,2-diol
SMIL OC1=C(O)C(Br)=C(Br)C(Br)=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabromocatechol
Smeltepunkt 189°C to 193°C
Mængde 5 g
Beilstein 2051548
Opløselighedsinformation It is partly miscible with water.
Formel vægt 425.7
Procent renhed 96%