missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tetrabromobisphenol S Dimethyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30412122
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30412122 2.5 g 2.5g
30426792 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412122 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2911152.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 70156-79-5
Molekylær formel C14H10Br4O4S
Molekylvægt (g/mol) 593.91
Synonym Tetrabromobisphenol S-Dimethyl Ether, 1,1'-Sulfonylbis[3,5-dibromo-4-methoxybenzene], (3,5-Dibromo-4-methoxyphenyl) sulfone, 1,3-Dibromo-5-(3,5-dibromo-4-methoxybenzenesulfonyl)-2-methoxybenzene, Tetrabromobisphenol S dimethyl ether
IUPAC navn 1,3-dibromo-5-(3,5-dibromo-4-methoxyphenyl)sulfonyl-2-methoxybenzene
SMIL COc1c(Br)cc(cc1Br)S(=O)(=O)c2cc(Br)c(OC)c(Br)c2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tetrabromobisphenol S Dimethyl Ether
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C14H10Br4O4S/c1-21-13-9(15)3-7(4-10(13)16)23(19,20)8-5-11(17)14(22-2)12(18)6-8/h3-6H,1-2H3
Formel vægt 589.7033
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.