missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tetrabromobisphenol A Diglycidyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30421984
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421984 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421984 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT291305250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tetrabromobisphenol A Diglycidyl Ether
CAS 3072-84-2
Molekylær formel C21 H20 Br4 O4
Mængde 250 mg
Synonym Tetrabromobisphenol A-Diglycidyl Ether, Propane','2,2-bis[3,5-dibromo-4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]- (7CI,8CI), 2,2'-[(1-Methylethylidene)bis[(2,6-dibromo-4,1-phenylene)oxymethylene]]bis[oxirane], 2,2-Bis(4-glycidyloxy-3,5-dibromophenyl)propane, 2,2',6,6'-Tetrabromobisphenol A diglycidyl ether, 2-[[2,6-Dibromo-4-[2-[3,5-dibromo-4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]methyl]oxirane, Glycidyl tetrabromodian ether, Tetrabromobisphenol A diglycidyl ether
InChI formel InChI=1S/C21H20Br4O4/c1-21(2,11-3-15(22)19(16(23)4-11)28-9-13-7-26-13)12-5-17(24)20(18(25)6-12)29-10-14-8-27-14/h3-6,13-14H,7-10H2,1-2H3
SMIL CC(C)(c1cc(Br)c(OCC2CO2)c(Br)c1)c3cc(Br)c(OCC4CO4)c(Br)c3
IUPAC navn 2-[[2,6-dibromo-4-[2-[3,5-dibromo-4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]methyl]oxirane
Molekylvægt (g/mol) 656
Formel vægt 651.8095
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.