Få mere at vide
Tetrabrom-p-benzoquinon, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10076322 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10076322 1 g Glasflaske 1g
10737913 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10076322 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 386190010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 488-48-2
Molekylær formel C6Br4O2
Molekylvægt (g/mol) 423.68
MDL nummer MFCD00013785
InChI nøgle LWHDQPLUIFIFFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromanil, tetrabromo-1,4-benzoquinone, bromanyl, p-bromanil, tetrabromoquinone, tetrabromo-p-benzoquinone, p-bromoanil, tetrabromo-p-quinone, tetrabromobenzoquinone, p-quinone, tetrabromo
PubChem CID 68101
SMIL BrC1=C(Br)C(=O)C(Br)=C(Br)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabromo-p-benzoquinone
Smeltepunkt 290°C to 297°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6Br4(=O)2
Mængde 1 g
IUPAC navn 2,3,5,6-tetrabromcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
Formel vægt 423.68
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabromo-p-benzoquinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.