Få mere at vide
Tetrabenzylpentaerythritol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabenzylpentaerythritol |
| CAS | 433686-87-4 |
| Molekylær formel | C26H30O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,2,2-Tris(benzyloxymethyl)ethanol, 3-Benzyloxy-2,2-bis[(benzyloxy)methyl]propan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C26H30O4/c27-19-26(20-28-16-23-10-4-1-5-11-23,21-29-17-24-12-6-2-7-13-24)22-30-18-25-14-8-3-9-15-25/h1-15,27H,16-22H2 |
| SMIL | OCC(COCc1ccccc1)(COCc2ccccc2)COCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | 3-phenylmethoxy-2,2-bis(phenylmethoxymethyl)propan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 406.51 |
| Formel vægt | 406.2144 |