missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tetrabenzylamino-tetramethyl Cyclen p-TSA salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabenzylamino-tetramethyl Cyclen p-TSA salt |
| CAS | 488106-79-2 |
| Molekylær formel | C40H52N4 x C7H8O3S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (2S,5S,8S,11S)-4-Methylbenzenesulfonate-2,5,8,11-tetramethyl-1,4,7,10-tetrakis(phenylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane |
| InChI formel | InChI=1S/C40H52N4.C7H8O3S/c1-33-25-42(30-38-19-11-6-12-20-38)35(3)27-44(32-40-23-15-8-16-24-40)36(4)28-43(31-39-21-13-7-14-22-39)34(2)26-41(33)29-37-17-9-5-10-18-37;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-24,33-36H,25-32H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t33-,34-,35-,36-;/m0./s1 |
| SMIL | C[C@H]1CN(Cc2ccccc2)[C@@H](C)CN(Cc3ccccc3)[C@@H](C)CN(Cc4ccccc4)[C@@H](C)CN1Cc5ccccc5.Cc6ccc(cc6)S(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 4-methylbenzenesulfonic acid;(2S,5S,8S,11S)-1,4,7,10-tetrabenzyl-2,5,8,11-tetramethyl-1,4,7,10-tetrazacyclododecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 761.08 |
| Formel vægt | 760.4386 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?