Få mere at vide
Tetrabenzylpyrofosfat, TRC
Artikelnummer. 30428677
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428677 2.5 g
30412593 1 g
30424115 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428677 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2894502.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 990-91-0
Molekylær formel C28 H28 O7 P2
Molekylvægt (g/mol) 538.47
Synonym Diphosphoric Acid P,P,P',P'-Tetrakis(phenylmethyl) Ester, Benzyl Pyrophosphate, Tetrabenzyl Diphosphate
IUPAC navn dibenzylbis(phenylmethoxy)fosforylphosphat
SMIL O=P(OCc1ccccc1)(OCc2ccccc2)OP(=O)(OCc3ccccc3)OCc4ccccc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabenzyl Pyrophosphate
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C28H28O7P2/c29-36(31-21-25-13-5-1-6-14-25,32-22-26-15-7-2-8-16-26)35-37(30,33-23-27-17-9-3-10-18-27)34-24-28-19-11-4-12-20-28/h1-20H,21-24H2
Formel vægt 538.131